Få mere at vide
uvex Phynomic C3 skærebeskyttelseshandsker
Lette, følsomme handsker giver niveau 3/B skæremodstand til mekaniske aktiviteter. Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige applikationer.
Brand: uvex 6008009
883.50 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "27321" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
- Niveau 3/B skærebeskyttelse til mekaniske opgaver
- Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og afviser fugt
- Handsker er lavet af materialer, der forhindrer overdreven sved
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
Aqua-polymerskum | |
Ambidekstrøs | |
Polyamid, Elastan, HPPE | |
9 | |
Maskindrift, jorddækning/bearbejdning | |
Phynomic C3 |
Industri | |
Lyseblå, Grå | |
Ja | |
Skærbestandige handsker | |
4X43B | |
Unisex | |
15 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Phynomic C3 skærebeskyttelseshandsker > 9
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion