Få mere at vide
uvex Phynomic C3 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-7230513 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17270381 6
17280381 7
17290381 8
17200391 9
17210391 10
17220391 11
17230391 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17270381 Leverandør uvex Leverandørnr. 6008006
Lette, følsomme handsker giver niveau 3/B skæremodstand til mekaniske aktiviteter. Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
  • Niveau 3/B skærebeskyttelse til mekaniske opgaver
  • Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og afviser fugt
  • Handsker er lavet af materialer, der forhindrer overdreven sved
  • Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Lyseblå, Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Elastan, HPPE
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4X43B
Til brug med (applikation) Maskindrift, jorddækning/bearbejdning
Køn Unisex
Serie Phynomic C3
Garnmåler 15