Få mere at vide
uvex Phynomic All-round sikkerhedshandsker
Letvægts, smudsafvisende handsker er konstrueret af en blanding af polyamid og elastan, med aqua-polymer skumbelægning på håndfladen og fingerspidserne for at afvise fugt.
Brand: uvex 6004912
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
- Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
- Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
- Smudsafvisende ydre er ideel til mekaniske opgaver
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
Aqua-polymerskum | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
3131X | |
Unisex | |
Phynomic All-Round |
Industri | |
Grå, Sort | |
Ambidekstrøs | |
Polyamid, Elastan | |
12 | |
Montering, vedligeholdelse, forsendelse/logistik, præcisionsarbejde og reparationer | |
Strikke | |
15 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Phynomic All-round sikkerhedshandsker > 12
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion