Få mere at vide
Ftalsyre, n-pentyl-isopentyl ester (blanding af isomerer), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315295
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315295 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315295 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16179100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentyl phthalate (mix of isomers)
CAS 84777-06-0
Molekylær formel C18 H26 O4
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentylester, Branched and Linear, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear, Dipentyl phthalate branched and linear, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (mixture of isomers), Phthalic Acid, n-pentyl-isopentyl Ester (mixture of isomers)
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306,18 g/mol