Få mere at vide
Ftalsyre, n-dodecyl-n-undecylester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid, n-Dodecyl-n-Undecyl ester |
| CAS | 116998-09-5 |
| Molekylær formel | C31 H52 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dodecyl undecyl ester (9CI), Dodecyl undecyl phthalate, Jayflex UDP |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-35-31(33)29-25-21-20-24-28(29)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h20-21,24-25H,3-19,22-23,26-27H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2-O-dodecyl 1-O-undecylbenzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.7422 |
| Formel vægt | 488,3866 g/mol |