Få mere at vide
Phthalic acid, n-butyl-n-decyl ester 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309885
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30309885 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30309885 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16177260HE100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester
CAS 89-19-0
Molekylær formel C22 H34 O4
Mængde 1 mL
Synonym Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester
InChI formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-8-9-10-11-14-18-26-22(24)20-16-13-12-15-19(20)21(23)25-17-6-4-2/h12-13,15-16H,3-11,14,17-18H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
IUPAC navn 1-O-butyl 2-O-decyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 362.503
Formel vægt 362.2457 g/mol