Få mere at vide
Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester 100 μg/mL in Methyl-tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| CAS | 40321-98-0 |
| Molekylær formel | C16 H20 O5 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-ethyl-5-oxohexoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.33 |
| Formel vægt | 292.1311 g/mol |