Få mere at vide
Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311131
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30311131 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311131 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16178600
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
CAS 68648-93-1
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Mixed Decyl, Hexyl and Octyl Diesters(1:1:1 Mixture of B185420 and D228455 and D228460)
SMIL O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.556