Få mere at vide
Ftalsyre, bispropylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315811
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315811 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30315811 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16177000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Molekylær formel C14 H18 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMIL CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
IUPAC navn dipropylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Formel vægt 250,1205 g/mol