Få mere at vide
Phthalic acid, bis-n-undecyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313942
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30313942 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30313942 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16177150AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis undecyl ester
CAS 3648-20-2
Molekylær formel C30 H50 O4
Mængde 1 mL
Synonym Phthalic Acid, Bis-n-undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester (9CI), Phthalic acid, diundecyl ester (7CI,8CI), Undecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Undecyl alcohol, phthalate (8CI), Bis-diundecylphthalate, Bisoflex DUP, DUP, Di-n-undecyl phthalate, Diplast L 11, Diundecyl phthalate, Jayflex L 11P, Palatinol 11, Sansocizer DUP
InChI formel InChI=1S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCC
IUPAC navn diundecyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 474.72
Formel vægt 474.3709 g/mol