Få mere at vide
Ftalsyre, bis-n-pentylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321022
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321022 100 mg
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321022 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16175500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 131-18-0
Molekylær formel C18 H26 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
IUPAC navn dipentylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306,1831 g/mol