Få mere at vide
Ftalsyre, bis-n-pentylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318038
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30318038 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318038 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16175500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 131-18-0
Molekylær formel C18 H26 O4
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester (9CI), Phthalic acid, dipentyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate, Amoil, Amyl phthalate, Di-n-amyl phthalate, Di-n-pentyl o-phthalate, Di-n-pentyl phthalate, Diamyl phthalate, Dipentyl phthalate, NSC 4720, Phthalic acid dipentyl ester, Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
IUPAC navn dipentylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306,1831 g/mol