Få mere at vide
Ftalsyre, bis-n-octyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312145
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30312145 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30312145 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16175000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-octyl phthalate
CAS 117-84-0
Molekylær formel C24 H38 O4
Mængde 100 mg
Synonym Phthalic acid, bis-n-octyl ester
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
IUPAC navn dioctyl benzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Formel vægt 390,277 g/mol