Få mere at vide
Phthalic acid, bis-methylglycol ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319992
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319992 100 mg
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319992 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16174400100MG
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-methylglycol ester
CAS 117-82-8
Molekylær formel C14 H18 O6
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
SMIL COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
IUPAC navn bis(2-methoxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Formel vægt 282.1103 g/mol