Få mere at vide
Phthalic acid, bis-isoundecyl ester (mixture of branched chain isomers), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers) |
| CAS | 96507-86-7 |
| Molekylær formel | C30 H50 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Diisoundecyl Ester (9CI), DIUP, Jayflex DIUP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1,2-Diisoundecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)19-13-9-5-7-11-17-23-33-29(31)27-21-15-16-22-28(27)30(32)34-24-18-12-8-6-10-14-20-26(3)4/h15-16,21-22,25-26H,5-14,17-20,23-24H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC(C)C |
| IUPAC navn | bis(9-methyldecyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.716 |
| Formel vægt | 474.371 g/mol |