Få mere at vide
Phthalic acid, bis-isopentyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester |
| CAS | 605-50-5 |
| Molekylær formel | C18 H26 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-isopentyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(3-methylbutyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(3-methylbutyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopentyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, Diisopentyl phthalate, NSC 17070, Palatinol DIPP |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C |
| IUPAC navn | bis(3-methylbutyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vægt | 306.1831 g/mol |