missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phthalic acid, bis-isohexyl ester (mixture of isomers), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| CAS | 68515-50-4 |
| Molekylær formel | C20H30O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dihexylphthalate, Phthalic Acid, Bis-isohexyl Ester (Mixture of Isomers), Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(cccc1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vægt | 334.21 g/mol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?