Få mere at vide
Ftalsyre, bis-isobutylester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester |
| CAS | 84-69-5 |
| Molekylær formel | C16 H22 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP, Phthalic acid, bis-isobutyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C |
| IUPAC navn | bis(2-methylpropyl) benzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vægt | 278,1518 g/mol |