Få mere at vide
Phthalic acid, bis-hexyl ester 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324743
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324743 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 30324743 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL16173200CY
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-hexyl ester
CAS 84-75-3
Molekylær formel C20 H30 O4
Mængde 10 mL
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC
IUPAC navn dihexyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 334.45
Formel vægt 334.2144 g/mol