Få mere at vide
Ftalsyre, bis-cyclohexylester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester |
| CAS | 84-61-7 |
| Molekylær formel | C20 H26 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2 |
| SMIL | O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3 |
| IUPAC navn | dicyclohexylbenzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330,1831 g/mol |