Få mere at vide
Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester |
| CAS | 68515-51-5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6,8,10-alkyl Esters(1:1:1 Mixture of D446490 and D481750 and D439395, by weight) |
| SMIL | O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.38 |