Få mere at vide
Phthalic acid, bis-2-propylheptyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-propylheptyl) Phthalate |
| CAS | 53306-54-0 |
| Molekylær formel | C28 H46 O4 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-propylheptyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-propylheptyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-propylheptyl) ester (6CI), Bis(2-propylheptyl) phthalate, DPHP, Di-2-propylheptyl phthalate, Dipropylheptyl phthalate, Hexamoll DPHP, NSC 17071, Palatinol 10P, Phthalic acid, bis-2-propylheptyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-5-9-11-17-23(15-7-3)21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-24(16-8-4)18-12-10-6-2/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCC(CCC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CCC)CCCCC |
| IUPAC navn | bis(2-propylheptyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.66 |
| Formel vægt | 446.3396 g/mol |