Få mere at vide
Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 117-81-7 |
| Molekylær formel | C24 H38 O4 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC navn | bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.56 |
| Formel vægt | 390.277 g/mol |