Få mere at vide
Phthalic acid, benzylbutyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311098
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311098 100 mg
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311098 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16168000100MG
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, benzylbutyl ester
CAS 85-68-7
Molekylær formel C19 H20 O4
Mængde 100 mg
Synonym butyl benzyl phthalate
InChI formel InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn 2-O-benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 312.36
Formel vægt 312.1362 g/mol