Få mere at vide
Phthaldialdehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 643-79-8 |
| Smeltepunkt | 52°C to 58°C |
| Tæthed | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 83°C to 84°C/1 hPa |
| Molekylær formel | C6H4-1,2-(CHO)2 |
| MDL nummer | MFCD00003335 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phthaldialdehyde, OPA, Phthaldialdehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Grad | Research |