Få mere at vide
Phthaldialdehyd, 98%
Artikelnummer. 11470883
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470883 50 g 50g
11460883 10 g 10g
11480883 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.18 DKK
    1772.65 DKK / 50g
    Spare 197.53 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Phthaldialdehyd bruges som et fluorescerende reagens til kontrol af assayet af aminer til stede i proteiner, peptider ved kapillærelektroforese og kromatografi. Det bruges også til kolesterolanalyse i picomolområdet samt til fluorometrisk bestemmelse af histamin, histidin og andre aminosyrer. Poly(phthalaldehyd) opnås ved polymerisationsreaktionen, som bruges til at fremstille en fotoresist. Nitrogen ved o-phthaldialdehyd-assay (NOPA) er en metode, der bruges i vinfremstillingsprocessen til at måle færdiggørelsen af gæringen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthaldialdehyd bruges som et fluorescerende reagens til kontrol af assayet af aminer til stede i proteiner, peptider ved kapillærelektroforese og kromatografi. Det bruges også til kolesterolanalyse i picomolområdet samt til fluorometrisk bestemmelse af histamin, histidin og andre aminosyrer. Poly(phthalaldehyd) opnås ved polymerisationsreaktionen, som bruges til at fremstille en fotoresist. Nitrogen ved o-phthaldialdehyd-assay (NOPA) er en metode, der bruges i vinfremstillingsprocessen til at måle færdiggørelsen af gæringen.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, aminer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-79-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00003335
InChI nøgle ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC navn phthalaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phthaldialdehyde
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Analyseprocentområde 98%
Assay Procent Noter 98%
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Beilstein 878317
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i eddikesyre og methanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde