Få mere at vide
Phthaldialdehyd, 98%
Descripción
Phthaldialdehyd bruges som et fluorescerende reagens til kontrol af assayet af aminer til stede i proteiner, peptider ved kapillærelektroforese og kromatografi. Det bruges også til kolesterolanalyse i picomolområdet samt til fluorometrisk bestemmelse af histamin, histidin og andre aminosyrer. Poly(phthalaldehyd) opnås ved polymerisationsreaktionen, som bruges til at fremstille en fotoresist. Nitrogen ved o-phthaldialdehyd-assay (NOPA) er en metode, der bruges i vinfremstillingsprocessen til at måle færdiggørelsen af gæringen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phthaldialdehyd bruges som et fluorescerende reagens til kontrol af assayet af aminer til stede i proteiner, peptider ved kapillærelektroforese og kromatografi. Det bruges også til kolesterolanalyse i picomolområdet samt til fluorometrisk bestemmelse af histamin, histidin og andre aminosyrer. Poly(phthalaldehyd) opnås ved polymerisationsreaktionen, som bruges til at fremstille en fotoresist. Nitrogen ved o-phthaldialdehyd-assay (NOPA) er en metode, der bruges i vinfremstillingsprocessen til at måle færdiggørelsen af gæringen.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, aminer og stærke baser.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | o-Phthaldialdehyde |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Assay Procent Noter | 98% |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 878317 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i eddikesyre og methanol. Let opløselig i vand. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phthalaldehyd
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.