Få mere at vide
Ftalater Blanding 953 1000 μg/ml i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321548
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30321548 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30321548 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000953IO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester
CAS 103-23-1, 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 1000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL