Få mere at vide
Phthalate Mixture 392 5-10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314262
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30314262 5 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314262 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000392ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-isononyl ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 84-74-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 84-61-7, 84-75-3
Mængde 5 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Dibutyl phthalate 5 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 5 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 5 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 10 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isononyl ester 10 μg/mL