Få mere at vide
Phthalate esters Mixture for GB/T 21294-2014 2000 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 131-11-3 |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL |