Få mere at vide
Phthalanilic Acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalanilic acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO3/c16-13(15-10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vægt | 241.0739 |