Få mere at vide
Ftalaminsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373156 25 g 25g
11363156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12432.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-97-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-97-1
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.148
MDL nummer MFCD00025476
InChI nøgle CYMRPDYINXWJFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalamic acid, phthalamidic acid, phthalamide acid, phthalic monoamide, phthalic acid monoamide, o-carbamoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-aminocarbonyl, benzoic acid, o-carbamoyl, unii-v344h4pf3y, 2-aminocarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6957
ChEBI CHEBI:50736
IUPAC navn 2-carbamoylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalamic acid
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Mængde 25 g
Beilstein 1868205
Formel vægt 165.15
Procent renhed 99%