Få mere at vide
PHT-427, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16454968 10 mg -
16421217 50 mg 50mg
16405746 100 mg -
16401036 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16454968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12063
MedChemExpress PHT-247 is an inhibitor of the pleckstrin homology (PH) domain of Akt, and it is also an inhibitor of PDPK1 with Kis of 2.7 μM and 5.2 μM and for Akt and PDPK1, respectively.
PHT-247 is an inhibitor of the pleckstrin homology (PH) domain of Akt, and it is also an inhibitor of PDPK1 with Kis of 2.7 μM and 5.2 μM and for Akt and PDPK1, respectively.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale PHT-427
CAS 1191951-57-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H31N3O2S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (122.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S(NC2=NN=CS2)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 409.61
Formel vægt 409.61
Procent renhed 98.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.