Få mere at vide
Phosphorylethanolamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorylethanolamine-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| Formel vægt | 145.0442 |
| Procent renhed | >95% |