Få mere at vide
Phosphorus Triphenyl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461916 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11461916 100 g
1 options
Artikelnummer. 11461916 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520998780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus Triphenyl
CAS 603-35-0
Molekylær formel C18H15P
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Mængde 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formel vægt 262.3