Få mere at vide
Phorbol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429268
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16429268 10 mg -
16443946 25 mg -
16422589 1 mg -
16411688 5 mg 5mg
16404937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16429268 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2147
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorbol
CAS 17673-25-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28O6
Mængde 10 mg
Synonym 4β-Phorbol
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMIL O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Molekylvægt (g/mol) 364.43
Formel vægt 364.43
Procent renhed 97.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death