Få mere at vide
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10061403
Skift visning
Mængde:
1 mg
Emballage:
Glass Ampule
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061403 1 mg Glass Ampule 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061403 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6851
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
PMA is an activator of Protein Kinase C; it is a skin irritant and mouse skin tumor promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16561-29-8
Molekylær formel C36H56O8
Molekylvægt (g/mol) 616.84
MDL nummer MFCD00036736
InChI nøgle PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC navn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Smeltepunkt 72°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glass Ampule
Mængde 1 mg
Formel vægt 616.8
Procent renhed 99.0% min.
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.