Få mere at vide
Phorbol 12-myriat 13-acetat, 95%
Artikelnummer. 15496069
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496069 25 mg 25mg
15476069 1 mg 1mg
15466069 5 mg 5mg
15486069 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63916.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7507.57 DKK
    6754.65 DKK / 25mg
    Spare 752.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Aktiverer proteinkinase C og fremmer hudtumorer hos mus | CAS: 16561-29-8 | C36H56O8 | 616,84 g/mol
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Opløselighed
Meget opløselig i methanol, opløselig i DMSO, chloroform, ethanol eller acetone, ether, ethylacetat, DMF eller acetonitril. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16561-29-8
Molekylær formel C36H56O8
Molekylvægt (g/mol) 616.84
MDL nummer MFCD00036736
InChI nøgle PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC navn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,6,013-dien-1-1-1-1-1-1-1-4,1-3,3-1-4, 1-4, 1-4 tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorbol 12-myristate 13-acetate
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 2407201
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,7332
Opløselighedsinformation Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Formel vægt 616.83
Procent renhed >94%
Fysisk form Film or Powder