Få mere at vide
Phorbol 12-myriat 13-acetat, 95%
Beskrivelse
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Opløselighed
Meget opløselig i methanol, opløselig i DMSO, chloroform, ethanol eller acetone, ether, ethylacetat, DMF eller acetonitril. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 mg |
| Beilstein | 2407201 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7332 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløselig i methanol, opløselig i DMSO, kloroform, ethanol eller acetone, ether, ethylacetat, DMF eller acetonitril. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 616.83 |
| Procent renhed | >94% |
| Fysisk form | Film eller pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Phorbol 12-myristate 13-acetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate