Få mere at vide
Phorbol 12-myriat 13-acetat, 95%
Artikelnummer. 15466069
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466069 5 mg 5mg
15476069 1 mg 1mg
15486069 10 mg 10mg
15496069 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63916.#0
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Aktiverer proteinkinase C og fremmer hudtumorer hos mus | CAS: 16561-29-8 | C36H56O8 | 616,84 g/mol
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PMA aktiverer Ca2+-ATPase og forstærker forskolin-induceret cAMP-dannelse. Det har vist sig at hæmme apoptose induceret af Fas-antigenet, men PMA inducerer apoptose i HL-60 promyelocytiske leukæmiceller.
Opløselighed
Meget opløselig i methanol, opløselig i DMSO, chloroform, ethanol eller acetone, ether, ethylacetat, DMF eller acetonitril. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16561-29-8
Molekylær formel C36H56O8
Molekylvægt (g/mol) 616.84
MDL nummer MFCD00036736
InChI nøgle PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC navn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,6,013-dien-1-1-1-1-1-1-1-4,1-3,3-1-4, 1-4, 1-4 tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorbol 12-myristate 13-acetate
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Beilstein 2407201
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7332
Opløselighedsinformation Meget opløselig i methanol, opløselig i DMSO, kloroform, ethanol eller acetone, ether, ethylacetat, DMF eller acetonitril. Uopløselig i vand.
Formel vægt 616.83
Procent renhed >94%
Fysisk form Film eller pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate