Få mere at vide
Phloroglucid Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30136541
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136541 25 g
30136189 10 g
17982215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33995025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C12 H10 O5 . x(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
IUPAC navn 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzen-1,3,5-triol; Hydrate
SMIL OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucide Hydrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2