Få mere at vide
Phloroglucide hydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328420 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10328420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241770250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucide hydrate
Navn note 95%
CAS 491-45-2
Smeltepunkt 300 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H10O5
MDL nummer MFCD01543374
Mængde 25 g
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
InChI nøgle KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
IUPAC navn 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzen-1,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 234.21
PubChem CID 248349
Formel vægt 234.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver