Få mere at vide
Phloroglucid, 95%
Artikelnummer. 11445337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445337 25 g 25g
11435337 5 g 5g
11455337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22693.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-45-2
Molekylær formel C12H10O5
Molekylvægt (g/mol) 234.21
MDL nummer MFCD01543374
InChI nøgle KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
PubChem CID 248349
SMIL OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucide
Smeltepunkt ∼296 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 3324960
Følsomhed Lysfølsom
IUPAC navn 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzen-1,3,5-triol
Formel vægt 234.21
Procent renhed 95%