Få mere at vide
Phloroglucid, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucide |
| Smeltepunkt | ∼296 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3324960 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| IUPAC navn | [1,1'-biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol |
| Formel vægt | 234.21 |
| Procent renhed | 95% |