Få mere at vide
Phenylurea, 97%
Artikelnummer. 10765431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765431 250 g Plastflaske 250g
10143040 5 g Glasflaske 5g
10205090 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131022500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-10-8
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00007944
InChI nøgle LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC navn phenylurinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylurea
Navn note 97%
Smeltepunkt 143 °C til 149 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 238 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5NHCONH2
Mængde 250 g
Beilstein 12, 346
Merck Index 15, 7429
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/100 ml. Andre opløseligheder: opløselige i varm alkohol, ether, ethylacetat og iseddikesyre
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylurea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.