Få mere at vide
Phenylsulfonylacetone, 97%
Artikelnummer. 11468026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468026 1 g 1g
11478026 5 g 5g
11488026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14085.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5000-44-2 | C9H10O3S | 198.236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-44-2
Molekylær formel C9H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 198.236
MDL nummer MFCD00047794
InChI nøgle YBLGSNMIIPIRFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonylacetone, benzenesulfonylacetone, 1-phenylsulfonyl propan-2-one, 1-benzenesulfonyl propan-2-one, benzenesulphonylacetone, 1-phenylsulfonyl acetone, phenyl sulfonyl acetone, phenylsulphonylacetone, phenylsulfonyl acetone, 1-phenylsulfonyl-2-propanone
PubChem CID 735827
IUPAC navn 1-(benzenesulfonyl)propan-2-one
SMIL CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylsulfonylacetone
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Mængde 1 g
Beilstein 640928
Formel vægt 198.24
Procent renhed 97%