Få mere at vide
(Phenylsulfonyl)eddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 11378085
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378085 1 g 1g
11388085 5 g 5g
11398085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08299.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 3959-23-7 | C8H8O4S | 200,208 g/mol
(Phenylsulfonyl)eddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Phenylsulfonyl)eddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3959-23-7
Molekylær formel C8H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.208
MDL nummer MFCD00025042
InChI nøgle YTEFAALYDTWTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl acetic acid, 2-phenylsulfonyl acetic acid, 2-benzenesulfonyl acetic acid, phenylsulfonylacetic acid, acetic acid, phenylsulfonyl, benzenesulfonyl-acetic acid, benzenesulfonyl acetic acid, 2-phenylsulphonyl acetic acid, benzenesulfonylacetic acid, phenyl sulfonylacetic acid
PubChem CID 59543
IUPAC navn 2-(benzensulfonyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Phenylsulfonyl)acetic acid
Smeltepunkt 109°C to 114°C
Mængde 1 g
Beilstein 2504376
Formel vægt 200.22
Procent renhed 97%