Få mere at vide
Phenylpyruvinsyre, natriumsalt monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10503941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10503941 25 g Glasflaske 25g
10082450 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189730250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122049-54-1
Molekylær formel C9H7O3
Molekylvægt (g/mol) 163.15
MDL nummer MFCD00149109
InChI nøgle BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
IUPAC navn natrium;2-oxo-3-phenylpropanoat;hydrat
SMIL [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylpyruvic acid, sodium salt monohydrate
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COCO2Na·H2O
Mængde 25 g
Beilstein 10, I, 325
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 204.16
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver