Få mere at vide
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, 98%
Artikelnummer. 11394334
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394334 25 g 25g
11384334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394334 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00872.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6142-95-6 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6142-95-6
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00009238
InChI nøgle DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal
PubChem CID 64818
IUPAC navn 3,3-diethoxyprop-1-ynylbenzen
SMIL CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Tæthed 0.991
Kogepunkt 99°C to 100°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Beilstein 2049715
Formel vægt 204.27
Procent renhed 98%