Få mere at vide
Phenylhydrazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407606
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407606 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14645.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Phenylhydrazinhydrochlorid anvendes som en selektiv mannosidasehæmmer. Det bruges i studiet af tyrosinphosphorylering af janus-proteintyrosinkinase i de EPO-responsive normale erythroblastoidceller fra anæmiske mus. Det bruges i steroidanalyser og som et N-beskyttende reagens. Dens frie base, phenylhydrazin, bruges til at fremstille indoler, som finder anvendelse som mellemprodukter i syntesen af forskellige farvestoffer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylhydrazinhydrochlorid anvendes som en selektiv mannosidasehæmmer. Det bruges i studiet af tyrosinphosphorylering af janus-proteintyrosinkinase i de EPO-responsive normale erythroblastoidceller fra anæmiske mus. Det jeg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Smeltepunkt ∼252 °C (dekomponering)
Molekylær formel C6H9ClN2
MDL nummer MFCD00012924
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3594958
Merck Index 14,7293
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
InChI nøgle JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylhydrazin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Formel vægt 144.61
Procent renhed 99%